Merck
914096
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride
≥95%
别名:
IPent-HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H53ClN2
分子量:
537.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
表单
powder
mp
362-364 °C
SMILES字符串
[Cl-].[n+]2(c[n](cc2)c3c(cccc3C(CC)CC)C(CC)CC)c1c(cccc1C(CC)CC)C(CC)CC
InChI
1S/C35H53N2.ClH/c1-9-26(10-2)30-19-17-20-31(27(11-3)12-4)34(30)36-23-24-37(25-36)35-32(28(13-5)14-6)21-18-22-33(35)29(15-7)16-8;/h17-29H,9-16H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ODQOSTRWDUNLQB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride is an NHC ligand used in a variety of Pd catalyzed cross-coupling reactions.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)