Merck
NHC配体及其配合物
金属环绕的常见催化用NHC配体
我们荣幸地可为客户提供各种N-杂环卡宾(NHC)配体和NHC配合物,供其用作有机金属化学和催化化学应用中的辅助配体。基于NHC的有机催化可用于帮助寻找可替代合成途径,以靶向先前难以合成的分子。 
NHC辅助配体的优点在于:
  • 可介导催化大量转化
  • 可提供强大的金属中心稳定性
  • 能以高或低氧化态结合到相应过渡金属及主族元素上
  • 在许多反应中比对应膦催化剂更具活性
  • 可轻松修饰以获得手性、固定化和H2O溶解性 
阅读详情
我们广泛的稳定NHC配体可结合金属预催化剂使用,在各种重要有机转化应用中展现高活性和选择性,同时具有良好的稳定性和耐受性。
  • NHC咪唑烷配体具有空间位阻基团(例如三苯甲基、异丙基和金刚烷基),已广泛用于芳基化反应、Sonogashira反应和闭环易位(RCM)反应。
  • NHC三唑鎓配体经证可用于许多合成反应,如分子间均二聚反应、分子内Stetter反应、氧化Michael加成反应、氧化酰胺化或叠氮化、不对称酰化、交叉酰基缩合、Domino开环氧化还原酰胺化、Knoevenagel缩合、Claisen重排、Lewis酸和N-杂环卡宾催化的环缩合反应、以及使用Bode催化的对映选择性环化反应。
我们的目标是加快您在NHC配体介导的化学领域前沿研究项目进展。为此,我们提供了由多种高空间需求NHC配体组合而成的配体试剂盒。了解我们的NHC配体和配合物如何在配位化学中发挥作用。
相关产品资源
  • N-杂环卡宾(NHC)配体
    随着金属络合物催化的未活化底物的交叉偶联反应领域的快速进展,通过引入大量的非手性和手性膦配体化合物库,已变革了化学市场。