Merck
901593
Sigma-Aldrich
碳酸亚乙酯溶液
1 M in THF
别名:
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H4O3
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
表单
liquid
浓度
1 M in THF
折射率
n/D 1.4095
密度
0.9079
SMILES字符串
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Valuable building block or solvent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
靶器官
Kidney, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
0.5 °F
闪点(°C)
-17.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2