Merck
900829
Sigma-Aldrich
溴化苯乙胺
greener alternative
≥98%
别名:
Greatcell Solar®, 苯乙胺氢溴酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12BrN
CAS号:
分子量:
202.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder or crystals
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
一般說明
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以确保符合一项或多项绿色化学12项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处以获取更多信息。
應用
有机卤化物基钙钛矿已成为用于太阳能电池应用的重要材料。我们的钙钛矿前驱体可用于合成混合的阳离子或阴离子钙钛矿,用于钙钛矿型太阳能电池的带隙、载流子扩散长度和功率转换效率的优化。
法律資訊
Greatcell Solar Materials Pty Ltd的产品。
Greatcell Solar是Greatcell Solar Materials Pty Ltd的注册商标。
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3