Merck
900606
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-BODIPY
≥95%
别名:
Trp-BODIPY
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H39BF2N4O4
分子量:
748.62
分類程式碼代碼:
12352111
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
官能基
Fmoc
應用
该化合物是一种 fmoc 标记的色氨酸,通过无间隔的 C-C 键连接到 BODIPY 染料上,可用于固相多肽合成(SPPS)。在 Mendive-Tapia 等人的研究中,测试了通过替换一个或两个残基,将荧光氨基酸掺入具有两个色氨酸的抗真菌肽中。获得的三种肽显示出增强的荧光,同时增强了环境的疏水性。这些肽仍保持与烟曲霉(Aspergillus fumigatus)的结合,并且可以通过荧光成像检测。同一篇文章显示,含有单一荧光氨基酸的肽的环状形式比线性肽更耐蛋白水解,并且仍适用于成像。该氨基酸可以在 SPPS 的标准条件下掺入,并且还可以耐受 1% 三氟乙酸的轻度酸性条件,允许使用酸不稳定的固相载体。该氨基酸能够对肽进行荧光检测,用于各种应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Spacer-free BODIPY fluorogens in antimicrobial peptides for direct imaging of fungal infection in human tissue.
Tapia ML, et al.
Nature Communications, 7, 10940-10940 (2016)
相关内容
Optical imaging has revolutionized our understanding of how biological systems behave at a molecular level. In our group we develop Dynamic Activatable Fluorophores (DYNAFLUORS) as chemical probes to image molecular events associated to inflammation and cancer.