Merck
86872
Sigma-Aldrich
四丁基氟化铵 三水合物
≥97.0% (NT)
别名:
TBAF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3]4NF · 3H2O
CAS号:
分子量:
315.51
Beilstein:
3761900
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (NT)
表单
crystals
mp
62-63 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
O.O.O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH.3H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1
InChI key
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
四丁基氟化铵三水合物是性质温和的碱,可用于醛醇型缩合反应,迈克尔(Michael)型反应,开环反应等反应。也作为促进剂,用于碳环和杂环的交叉偶联反应和环化。
应用
反应物用于:
纤维素衍生物制备中脱保护剂的制备
用于体内 DNA 转染的亲脂性多肽的合成
脱氢溴化反应
四丁基氟化铵三水合物作为碱,可用于:
  • 将溴乙烯脱氢溴化为末端乙炔。
  • 通过Corey-Fuchs反应将1,1-二溴-1-烯烃转化为末端炔烃。
  • 在钯催化剂存在的条件下,芳基和杂芳基氯化物与芳基三烷氧基硅烷进行Hiyama交叉偶联反应。
可用于在 N,N-二甲基乙酰胺水溶液中使用电石,催化喹啉和异喹啉的乙炔化反应。
其他说明
用于硅烷基醚和其他硅烷基保护基团裂解的试剂 ;与硅化合物发生各种反应的催化剂 ;用作有机合成的基础 ;无水 TBAF 的不稳定性
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T.W. Greene et al.
Protective Groups in Organic Synthesis (1991)
Tetrabutylammonium fluoride-induced dehydrobromination of vinyl bromides to terminal acetylenes
Okutani M and Mori Y
Tetrahedron Letters, 48(39), 6856-6859 (2007)
Ethynylation of Isoquinoline and Quinoline Derivatives with Calcium Carbide
Samzadeh-Kermani A
Synlett, 28(16), 2126-2130 (2017)
D. Albanese et al.
Synthesis, 34-34 (1994)
A General Palladium-Catalyzed Hiyama Cross-Coupling Reaction of Aryl and Heteroaryl Chlorides
Yuen OY, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(19), 6471-6476 (2016)