Merck
861863
Sigma-Aldrich
2-氯腺苷 半水合物
97%
别名:
2-氯腺嘌呤核苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12ClN5O4 · 0.5H2O
CAS号:
分子量:
310.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES 字串
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC(Cl)=N3)O[C@@H]1CO.O[C@H]4[C@@H](O)[C@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC(Cl)=N6)O[C@@H]4CO.O
InChI
1S/2C10H12ClN5O4.H2O/c2*11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9;/h2*2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15);1H2/t2*3-,5-,6-,9-;/m11./s1
InChI 密鑰
WRURCFOLSGPTMO-IZGCVNAISA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Brian H Trieu et al.
The Journal of physiology, 593(13), 2889-2907 (2015-04-24)
Extended trains of theta rhythm afferent activity lead to a biphasic response facilitation in field CA1 but not in the lateral perforant path input to the dentate gyrus. Processes that reverse long-term potentiation in field CA1 are not operative in