Merck
809373
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate-34S
≥98 atom % 34S, ≥98 atom %
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)234SO4
分子量:
134.04
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
同位素純度
≥98 atom % 34S
化驗
≥98 atom %
形狀
solid
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O=[34S]([O-])([O-])=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i;;5+2
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-LWXNFOOJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)