Merck
719374
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate-33S
98 atom % 33S, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na233SO4
分子量:
142.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.13
同位素纯度
98 atom % 33S
质量水平
方案
98% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-][33S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+1
InChI key
PMZURENOXWZQFD-JCIGTKTHSA-L
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)