Merck
803049
Sigma-Aldrich
叶酸-( 谷氨酸 - 13 C 5
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
别名:
维生素B9-(谷氨酸-13C5)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C14H19N7O6
分子量:
446.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
颜色
white to light yellow
mp
>285 °C
应用
detection
质量偏移
M+5
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C1C2=C(N=CC(CNC3=CC=C(C(N[13CH]([13C](O)=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O)C=C3)=N2)N=C(N)N1
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-BCTWCYHZSA-N
相关类别
一般描述
叶酸是一种水溶性维生素B,也称为维生素B9或蝶酰谷氨酸。它天然存在于叶类蔬菜和水果中它在DNA合成中起重要作用,并可充当自由基清除剂。
叶酸-(谷氨酸-13C5) 是维生素B9的同位素,其中所有五个谷氨酸碳均被13C6取代。
应用
叶酸(谷氨酸-13C5)可用作分析标准品,用于获得特定生物样品的数据。
包装
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Antioxidant treatment and prevention of human sperm DNA fragmentation: role in health and fertility
Handbook of Fertility, 12, 397-410 (2015)
Chemopreventive Role of Dietary Phytochemicals in Colorectal Cancer
Advances in Molecular Toxicology, 12, 69-121 (2018)