Merck
792233
Sigma-Aldrich
Methyl phosphonic acid-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CH5O3P
分子量:
97.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
98% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+1
SMILES字符串
O=P(O)([13CH3])O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)/i1+1
InChI key
YACKEPLHDIMKIO-OUBTZVSYSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)