Merck
790826
Sigma-Aldrich
Cyclopropylamine-2,2,3,3-d4
99 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3D4H3N
分子量:
61.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+4
SMILES 字串
NC1C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
InChI 密鑰
HTJDQJBWANPRPF-LNLMKGTHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
33.8 °F - closed cup
閃點(°C)
1 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)