Merck
777315
Sigma-Aldrich
Cy3-叠氮化物
90% (HPLC)
别名:
Cy3叠氮化物荧光探针
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H44N6O10S3 · xC6H16N
分子量:
804.95 (salt-free basis)
UNSPSC代码:
12352125
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
90% (HPLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: click chemistry
储存温度
−20°C
应用
叠氮化物改性花青染料。在叠氮化物-炔烃环加成后,可通过荧光光谱法检测或标记含炔烃或环辛炔的分子或生物分子。
可溶性-DMSO;水;;DMF;甲醇
Abs/Em - 553/566 nm
消光系数 - 151000cm-1M-1
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)