Merck
78166
Sigma-Aldrich
N-(4-苯基亚苄基)苄胺
≥98.0% (GC)
别名:
N-(4-二苯基亚甲基)苄胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H17N
分子量:
271.36
Beilstein:
3303002
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
mp
58-62 °C (lit.)
官能团
amine
imine
phenyl
SMILES字符串
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
InChI key
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
用于测定烷基锂溶液浓度的指示剂[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
L. Duhamel et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 448, 1-1 (1993)