Merck
778923
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-戊炔-1-胺
≥95% (GC)
别名:
4-Pentynylcarbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-5-amino-1-pentyne, tert-Butyl (4-pentynyl)carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO2
分子量:
183.25
Beilstein:
6918435
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95% (GC)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
官能基
amine
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)