Merck
777846
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
96%
别名:
1-Methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 1-Methyl-3-pyrazolone, 3-Hydroxy-1-methylpyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2O
CAS号:
分子量:
98.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
124-128 °C
SMILES 字串
CN1C=CC(O)=N1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-3-2-4(7)5-6/h2-3H,1H3,(H,5,7)
InChI 密鑰
WIISOYLZJJYTHT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3