Merck
586269
Sigma-Aldrich
5-氨基-3-(2-噻吩基)吡唑
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7N3S
CAS号:
分子量:
165.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1cc(n[nH]1)-c2cccs2
InChI
1S/C7H7N3S/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)
InChI key
TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)