Merck
777439
Sigma-Aldrich
mono-Methyl-13C,d3 fumarate
99 atom % 13C, 99 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC4D3H3O4
分子量:
134.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
99 atom % D
方案
97% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+4
SMILES字符串
OC(/C=C/C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+/i1+1D3
InChI key
NKHAVTQWNUWKEO-MDSLSSOTSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)