文件
1.02271
Supelco
Cerium(III) nitrate hexahydrate
extra pure
别名:
Cerium(III) nitrate hexahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ce(NO3)3 · 6 H2O
CAS号:
分子量:
434.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-297-2
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥98.5% (complexometric)
形狀
solid
效力
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3.7 (25 °C, 100 g/L in H2O)
溶解度
1754 g/L
體積密度
1050 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.003%
正離子痕跡
Dy: ≤0.04%
Er: ≤0.2%
Eu: ≤0.04%
Fe: ≤0.001%
Ho: ≤0.02%
Nd: ≤0.02%
Pr: ≤0.01%
Sm: ≤0.02%
Tm: ≤0.02%
Y: ≤0.04%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/Ce.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
InChI 密鑰
HSJPMRKMPBAUAU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Dy (Dysprosium): ≤ 0.04 %
Er (Erbium): ≤ 0.2 %
Eu (Europium): ≤ 0.04 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ho (Holmium): ≤ 0.02 %
Nd (Neodymium): ≤ 0.02 %
Pr (Praseodym): ≤ 0.01 %
Sm (Samarium): ≤ 0.02 %
Tm (Thulium): ≤ 0.02 %
Y (Yttrium): ≤ 0.04 %
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2