Merck
774324
Sigma-Aldrich
N-(Benzoyloxy)succinimide
96%
别名:
Benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester, 1-(Benzoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimidyl benzoate, O-Benzoyl-N,N-succinylhydroxylamine, Succinimido benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO4
CAS号:
分子量:
219.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
136-138 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO4/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI 密鑰
BVUOEDOMUOJKOY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3