Merck
769339
Sigma-Aldrich
酸式硫酸钠 一水合物
≥99% (T)
别名:
硫酸氢钠 一水合物, 酸式硫酸钠 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaHSO4 · H2O
CAS号:
分子量:
138.08
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.23
方案:
≥99% (T)
表单:
crystalline
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥99% (T)
表单
crystalline
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.003%
痕量阳离子
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.004%
SMILES字符串
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
The monohydrate of sodium hydrogen sulfate finds application as catalyst in organic reactions such as esterification of carboxylic acids and alcohols.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Shaterian, HR., et al.
Chin. J. Chem., 26, 338-342 (2008)
Synthesis of thiol-functionalized spent grain as a novel adsorbent for divalent metal ions.
Chai, L., et al.
Bioresource Technology, 101(15), 6269-6272 (2010)
Catalytic esterifications of carboxylic acids and alcohols by sodium bisulfate monohydrate.
Li YQ.
Synthetic Communications, 29(22), 3901-3903 (1999)