Merck
76840
Sigma-Aldrich
五甲基二硅氧烷
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H16OSi2
CAS号:
分子量:
148.35
Beilstein:
1734568
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.373
bp
86 °C (lit.)
密度
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16OSi2/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,1-5H3
InChI 密鑰
AOJHDNSYXUZCCE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Sijia Zheng et al.
Macromolecular rapid communications, 42(5), e2000375-e2000375 (2020-08-15)
Most silicone elastomers are thermosets. As a response to the new paradigm of polymer recyclability, the development of silicone elastomers that can be reversibly and repeatedly cured and uncrosslinked using redox conditions is reported. Thiopropyl-modified silicones are oxidized to elastomers