Merck
764086
Sigma-Aldrich
5-溴-2,1,3-苯并噻二唑
95%
别名:
5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BrN2S
CAS号:
分子量:
215.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
55-60 °C
官能团
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1ccc2nsnc2c1
InChI
1S/C6H3BrN2S/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
InChI key
LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)