产品名称
氧化石墨烯, 2 mg/mL, dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
表单
dispersion in H2O
特点
avg. no. of layers 1
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
浓度
2 mg/mL
折射率
n20/D 1.333
密度
0.981 g/mL at 25 °C
环保替代产品分类
, Enabling
SMILES字符串
O=C(O)C1C2=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C(C%12=C%13C%10=C%14C8=C%15C6=C%16C4=C%17C2=CC(C(O)=O)C%18=C%17C%19=C%16C%20=C%15C%21=C%14C%22=C%13C(C%23=C%24C%22=C%25C%21=C%26C%20=C%27C%19=C%28C%18=CC(C(O)=O)C%29=C%28C%30=C%27C%31=C%26C%32=C%25C%33=C%24C(C%34=C%35C
InChI
1S/C140H42O20/c141-131(142)26-13-23-15-44-62(140(159)160)45-16-24-14-40-31(132(143)144)5-1-29-41-20-48(135(149)150)56-33-7-3-28-27-2-6-32-55-37(133(145)146)11-9-35-60(138(155)156)42-17-25-18-43-61(139(157)158)36-10-12-38(134(147)148)58-46-21-50(137(153)154)59-47-22-49(136(151)152)57-34-8-4-30-39(19-26)51(23)78-72(44)88-75(45)80-52(24)79(54(29)40)95-71(41)83(56)101-93-69(33)64(28)91-90-63(27)68(32)92-86(66(35)55)73(42)81-53(25)82-74(43)87(67(36)58)96-76(46)85(59)103-97-77(47)84(57)102-94-70(34)65(30)89(78)105-104(88)115-98(80)111(95)116(101)126-122-110(93)107(91)120-119-106(90)108(92)99(81)114-100(82)112(96)118(103)128(124(114)119)123-113(97)117(102)127(130(122)129(120)123)121(109(94)105)125(115)126/h2,5,7-10,12-22,26,38,48-50H,1,3-4,6,11H2,(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)
InChI key
VTWITIAIMADGRM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 不含氯化物(通过透析纯化)
- 单分子膜
- 片材直径<10微米
应用
它可用作有机溶剂中生物催化的载体。例如,羧基官能化的氧化石墨烯可以作为固定化解脂耶氏酵母脂肪酶的载体。该固定化酶在有机溶剂中对外消旋化合物具有较高的溶解效率。
它也可用作有机光伏电池中的空穴传输层。
特点和优势
- 良好的溶液可加工性
- 亲水性强,易于分散在水中
- 生产成本低
- 存在丰富的含活性氧官能团
- 它可以很容易地功能化
制备说明
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
氧化石墨烯是一种独特的材料,可以看做连接有多种氧基官能团的单分子层石墨,官能团包括环氧基、碳基、羧基和羟基。
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.