Merck
761990
Sigma-Aldrich
(R)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
97%
别名:
(R)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO
CAS号:
分子量:
115.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 4.469
bp
68-71 °C (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@@H]1N(C)CCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
VCOJPHPOVDIRJK-ZCFIWIBFSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
160.0 °F
閃點(°C)
71.11 °C