Merck
684279
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-四氟丙基丙烯酸酯-1-13C,2,3,3-d3
98 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD2=CD13CO2CH2CF2CHF2
分子量:
190.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C6H6F4O2/c1-2-4(11)12-3-6(9,10)5(7)8/h2,5H,1,3H2/i1D2,2D,4+1
InChI 密鑰
VHJHZYSXJKREEE-ZPYCZKLBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)