Merck
490466
Sigma-Aldrich
草酸-13C2 二水合物
99 atom % 13C
别名:
Ethanedioic-13C2 acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO213C13CO2H · 2H2O
分子量:
128.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
101-102 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O.O.O[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2/i1+1,2+1;;
InChI 密鑰
GEVPUGOOGXGPIO-BQTCFENJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3