Merck
749532
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2HBrN2S
CAS号:
分子量:
165.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
68-73 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1nncs1
InChI
1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H
InChI 密鑰
DQBCRVIBTFHJLM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)