Merck
748439
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzhydrol
97%
别名:
(2-Aminophenyl)(phenyl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H13NO
CAS号:
分子量:
199.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
113-118 °C
官能基
hydroxyl
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,15H,14H2
InChI 密鑰
NAWYZLGDGZTAPN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)