Merck
747882
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
95%
别名:
4-Bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 4-Bromo-2,5-dimethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7BrN2O2
CAS号:
分子量:
219.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
powder
mp
237-242 °C
SMILES 字串
OC(C1=C(Br)C(C)=NN1C)=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2/c1-3-4(7)5(6(10)11)9(2)8-3/h1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
ZUEAEVZRYGUFPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid (IUPAC name: methyl 4-bromo-2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylate) is a pyrazole derivative. .
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3