Merck
745650
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
13C,D labeled acetyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CD313COCl
分子量:
83.50
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % D
方案
99% (CP)
表单
liquid
质量偏移
M+5
SMILES字符串
O=[13C]([13C]([2H])([2H])[2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3,2+1
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-SCDGQEOFSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
41.0 °F
闪点(°C)
5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)