Merck
745332
Sigma-Aldrich
甲基硫脲乙基硫醚硅胶
≥45 μm particle size (95%)
别名:
PhosphonicS MTCf
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352309
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
標籤範圍
0.8-1.4 mmol/g loading
粒徑
≥45 μm (95%)
相关类别
應用
Silica Supported Metal Scavenger:
Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II)
分析報告
sulfur: detected
法律資訊
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.