Merck
537950
Sigma-Aldrich
3-(咪唑-1-基)丙基官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
别名:
咪唑-3 官能化硅胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
標籤範圍
1.0 mmol/g loading
品質等級
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3