Merck
74291
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-氨基)乙基溴
≥95.0% (AT)
别名:
N-(2-溴乙基)氨基甲酸芴甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H16BrNO2
分子量:
346.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (AT)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H16BrNO2/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,20)
InChI 密鑰
GDIPNIOJNLDDRP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3