Merck
739839
Sigma-Aldrich
维生素 D2 (6,19,19-d3) 溶液
1 mg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
别名:
丁二素(6,19,19-d3) 溶液, 钙化醇(6,19,19-d3) 溶液, 麦角骨化醇(6,19,19-d3) 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28D3H41O
分子量:
399.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
97 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solution
濃度
1 mg/mL in ethanol
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
colorless
應用
detection
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
InChI 密鑰
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
维生素D2也称为麦角钙化醇。它由植物和蘑菇在阳光照射下产生。
维生素D2 (6,19,19-d3) 或称麦角钙化醇 (6,19,19-d3) 是氘化的维生素D2,其中的C-6和C-19质子被氘取代。
應用
维生素D22 (6,19,19-d3) 可用作通过LC-MS/MS定量分析人血中维生素D2浓度的分析标准品。
包裝
1 mL,安瓿瓶装
相關產品
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F
閃點(°C)
14 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Sterol and vitamin D2 concentrations in cultivated and wild grown mushrooms: Effects of UV irradiation
Teichmann A, et al.
LWT--Food Science and Technology, 40(5), 815-822 (2007)
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh, B et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180(5), 118-128 (2018)