Merck
736872
Sigma-Aldrich
3,4-戊二烯醇内酯醇
别名:
5-Hydroxy-1,2-pentadiene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O
CAS号:
分子量:
84.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
折射率
n20/D 1.476
密度
0.894 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCC=C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3,6H,1,4-5H2
InChI 密鑰
WHQNQGMPXBYFSM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.0 °F
閃點(°C)
48.9 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)