About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7Br
CAS号:
分子量:
195.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
liquid
折射率
n20/D 1.610
密度
1.453 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1cccc2C=CCc12
InChI
1S/C9H7Br/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h1-4,6H,5H2
InChI key
JTRQKQGKIYROIO-UHFFFAOYSA-N