Merck
736384
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromofuran
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2Br2O
CAS号:
分子量:
225.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
折射率
n20/D 1.544
密度
2.117 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1ccoc1Br
InChI
1S/C4H2Br2O/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI key
GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
140.0 °F
闪点(°C)
60 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)