Merck
733830
Sigma-Aldrich
Pyruvic-13C3 acid
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
α-Ketopropionic acid-13C3, 2-Oxopropionic acid-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CO13COOH
分子量:
91.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
95% (CP)
表单
liquid
沸点
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
密度
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+3
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[13CH3][13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
LCTONWCANYUPML-VMIGTVKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)