Merck
733652
Sigma-Aldrich
六乙二醇二甲苯磺酸酯
>97%
别名:
六乙二醇二甲苯磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H38O11S2
CAS号:
分子量:
590.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
>97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.521
密度
1.227 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C26H38O11S2/c1-23-3-7-25(8-4-23)38(27,28)36-21-19-34-17-15-32-13-11-31-12-14-33-16-18-35-20-22-37-39(29,30)26-9-5-24(2)6-10-26/h3-10H,11-22H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZIZXHPCBPDNLDD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3