Merck
764388
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol p-toluenesulfonate
97%
别名:
2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl toluene-4-sulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl toluenesulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl tosylate, Monotosylated tetraethylene glycol, Tetraethylene glycol monotosylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24O7S
CAS号:
分子量:
348.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.507
密度
1.202 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H24O7S/c1-14-2-4-15(5-3-14)23(17,18)22-13-12-21-11-10-20-9-8-19-7-6-16/h2-5,16H,6-13H2,1H3
InChI 密鑰
FGDJUEZBMFELRW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3