Merck
733261
Sigma-Aldrich
4-(二氟甲基)吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5F2N
CAS号:
分子量:
129.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.463
密度
1.207 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC(F)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-1-3-9-4-2-5/h1-4,6H
InChI 密鑰
XPNKTOPRNGWNCL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
124.0 °F
閃點(°C)
51.1 °C