Merck
496073
Sigma-Aldrich
2,6-双[(4S)-4-苯基-2-噁唑啉基]吡啶
98%
别名:
(S,S)-2,6-双(4,5-二氢-4-苯基-2-噁唑基)吡啶, (S,S)-2,6-双(4-苯基-2-噁唑啉基)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H19N3O2
分子量:
369.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.06
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −224°, c = 1 in chloroform
mp
171-175 °C (lit.)
SMILES 字串
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
HLHBIMJNCKZZQO-NHCUHLMSSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.
PYBOX配体由吡啶环侧接两个恶唑啉基团组成,由Nishiyama在1989年合成成功。