Merck
729558
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutanoate-4-13C
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
别名:
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutyrate-4-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3COC(OH)(CD3)COOCH2CH3
分子量:
164.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % D
方案
97% (CP)
表单
liquid
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[13CH3]C(C(O)(C([2H])([2H])[2H])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i2+1,3D3
InChI key
WRZDWHWHFIFBOC-UTLCHCETSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)