Merck
729523
Sigma-Aldrich
胆固醇油酸酯-13C18
99 atom % 13C, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C18C27H78O2
分子量:
668.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
95% (CP)
表单
solid
mp
44-47 °C
质量偏移
M+24
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI key
RJECHNNFRHZQKU-RMUVNZEASA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)