729493
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
别名:
2,4-dichloro-5-fluoro-Pyrimidine-2-13C-1,3-15N2, Uridine-13C9-15N2 5′-(tetrahydrogen triphosphate), 2′-deoxy-, sodium salt
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC3HCl2F15N2
CAS号:
分子量:
169.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
方案
98% (CP)
表单
solid
mp
37-41 °C (lit.)
应用
agriculture
质量偏移
M+3
SMILES字符串
Fc1c[15n][13c](Cl)[15n]c1Cl
InChI
1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H/i4+1,8+1,9+1
InChI key
WHPFEQUEHBULBW-WKPWXFLVSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
222.8 °F - closed cup
闪点(°C)
106 °C - closed cup