Merck
729469
Sigma-Aldrich
3-氨基-7-氮杂吲唑
97%
别名:
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N4
CAS号:
分子量:
134.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
187-192 °C
SMILES 字串
Nc1n[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
InChI 密鑰
LUAQTQAFUORQHV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)