Merck
728438
Sigma-Aldrich
4-(3-氯丙基)吗啉 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14ClNO · HCl
CAS号:
分子量:
200.11
Beilstein:
3684151
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (AT)
97%
形狀
crystals
官能基
chloro
ether
SMILES 字串
Cl.ClCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H
InChI 密鑰
PQECODMSWJOUAT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)