Merck
728098
Sigma-Aldrich
cis-Cyclopentane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O4
CAS号:
分子量:
158.15
Beilstein:
2049007
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
crystals
mp
132-136 °C
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+
InChI key
ASJCSAKCMTWGAH-SYDPRGILSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)