Merck
726400
Sigma-Aldrich
2-(氯甲基)苯甲酸
≥97.0% (GC)
别名:
α-Chloro-o-toluic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClO2
CAS号:
分子量:
170.59
Beilstein:
1940772
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
crystals
官能基
carboxylic acid
chloro
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
YTEUDCIEJDRJTM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)